missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GSK256066 Trifluoroacetate, MedChemExpress
Beskrivning
GSK256066 Trifluoroacetate is a selective and high-affinity phosphodiesterase 4 (PDE) inhibitor, with an IC50 of 3.2 pM for PDE4B. GSK256066 Trifluoroacetate is developed for the research of chronic obstructive pulmonary disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK256066 Trifluoroacetate |
| CAS | 1415560-64-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H27F3N4O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (79.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC(C(F)(F)F)=O.O=C(N)C1=C(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C3)=O)=CC(C)=C2N=C1)NC4=CC=CC(OC)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 632.61 |
| Formel vikt | 632.61 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?