Läs mer
GSK2606414, MedChemExpress
Produktkod. 16493477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493477 50 mg
16461276 200 mg
16449937 5 mg
16447458 10 mg
16457426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18072
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GSK2606414 is a cell-permeable and orally available protein kinase R-like endoplasmic reticulum (ER) kinase (PERK) inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
GSK2606414 is a cell-permeable and orally available protein kinase R-like endoplasmic reticulum (ER) kinase (PERK) inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2606414
CAS 1337531-36-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H20F3N5O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.51 mM)
LEDER NC1=C2C(N(C)C=C2C3=CC4=C(N(C(CC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)CC4)C=C3)=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 451.44
Formel vikt 451.44
Procent renhet 98.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease