Läs mer
GSK2656157, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2656157 is a selective and ATP-competitive inhibitor of protein kinase R (PKR)-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) with an IC50 of 0.9 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2656157 |
| CAS | 1337532-29-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H21FN6O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | 1M HCl : 100 mg/mL (240.12 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (20.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=CC(CC(N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=NC=NC(N)=C54)=C3F)=O)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.45 |
| Formel vikt | 416.45 |
| Visa mer |