Läs mer
GSK2795039, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2795039 is a NADPH oxidase 2 (NOX2) inhibitor with a mean pIC50 of 6 in different cell-free assays. GSK2795039 inhibits reactive oxygen species (ROS) production and NADPH consumption.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2795039 |
| CAS | 1415925-18-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26N6O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (221.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)N1C=C(C2=CC=C(CCN3C)C3=C2)C4=C1N=CC=C4NS(C5=NN(C)C=C5)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.56 |
| Formel vikt | 450.56 |
| Visa mer |