Läs mer
Thermo Scientific™ GSK2801, 95%
Produktkod. 17100646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17100646 100 mg
1 options
Produktkod. 17100646 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468031000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2801
CAS 1619994-68-1
Synonym 1-(7-(2-Metylsulfonyl-fenyl)-4-propoxi-l-aza-bicyklo[4.3.0]nona-2,4,6,8-tetraen-9-yl)-etanon
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C20H21N O4S
Formel vikt 371.45
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%