Läs mer
GSK2807 Trifluoroacetate, MedChemExpress
Produktkod. 16410287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16410287 50 mg 50mg
16406647 5 mg -
16404956 100 mg -
16403928 10 mg -
16402916 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16410287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104009A
MedChemExpress GSK2807 Trifluoroacetate is a potent, selective and SAM-competitive inhibitor of SMYD3, with a Ki of 14 nM and an IC50 of 130 nM.
GSK2807 Trifluoroacetate is a potent, selective and SAM-competitive inhibitor of SMYD3, with a Ki of 14 nM and an IC50 of 130 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2807 Trifluoroacetate
CAS 2245255-66-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H33F3N8O7
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (441.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (88.26 mM)
LEDER NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(CC[C@H](N)C(O)=O)CCCN(C)C)O3)C=N2)=NC=N1.OC(C(F)(F)F)=O
Molekylvikt (g/mol) 566.53
Formel vikt 566.53
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.