Läs mer
GSK2838232, MedChemExpress
Produktkod. 16479427
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479427 5 mg -
16432957 50 mg -
16426976 100 mg 100mg
16426898 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16479427 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15884
MedChemExpress GSK2838232 inhibit HIV reverse transcriptase activity across a broad panel of HIV-1 isolates, extracted from patent WO/2013090664A1, compound51.
GSK2838232 inhibit HIV reverse transcriptase activity across a broad panel of HIV-1 isolates, extracted from patent WO/2013090664A1, compound51.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2838232
Fysisk form Solid
CAS 1443460-91-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C48H73ClN2O6
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (61.76 mM)
LEDER CC1(C)[C@@H](OC(CC(C)(C)C(O)=O)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@](C5)([C@H](CN(CCN(C)C)CC6=CC=C(Cl)C=C6)O)C4=C(C(C)C)C5=O
Molekylvikt (g/mol) 809.56
Formel vikt 809.56
Procent renhet 99.34%