Läs mer
GSK2879552, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2879552 an orally active, selective and irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1/ KDM1A), with potential antineoplastic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2879552 |
| CAS | 1401966-69-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (137.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(CN2CCC(CN[C@H]3[C@H](C4=CC=CC=C4)C3)CC2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.48 |
| Formel vikt | 364.48 |
| Visa mer |