Läs mer
GSK2981278, MedChemExpress
Produktkod. 16471859
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471859 1 mg -
16467898 10 mg -
16433847 50 mg -
16407716 100 mg -
16400368 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16471859 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19770
MedChemExpress GSK2981278 is a potent and selective RORγ inverse agonist. GSK2981278 inhibits activation of the il17 promoter and interferes RORγ-DNA binding.
GSK2981278 is a potent and selective RORγ inverse agonist. GSK2981278 inhibits activation of the il17 promoter and interferes RORγ-DNA binding.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK2981278
CAS 1474110-21-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H35NO5S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.63 mM)
LEDER CC(C)CN(S(=O)(C1=CC=C(OCC2CCOCC2)C(CO)=C1)=O)C3=CC=C(CC)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 461.61
Formel vikt 461.61
Procent renhet 98.33%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation