Läs mer
GSK2982772, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2982772 is a potent, orally active and ATP competitive RIP1 kinase inhibitor with IC50 values of 16 nM and 20 nM for human and monkey RIP1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2982772 |
| CAS | 1622848-92-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19N5O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (662.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(C1=NC(CC2=CC=CC=C2)=NN1)N[C@H]3COC4=CC=CC=C4N(C)C3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.4 |
| Formel vikt | 377.4 |
| Visa mer |