Läs mer
GSK2983559 active metabolite, MedChemExpress
Beskrivning
GSK2983559 active metabolite is an active metabolite of GSK2983559. GSK2983559 active metabolite is a receptor interacting protein-2 (RIP2) kinase inhibitor extracted from patent WO/2014043446 A1, compound example 1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK2983559 active metabolite |
| CAS | 1423186-80-4 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22N4O4S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (54.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C)S(C1=C(OCCO)C=C(N=CN=C2NC3=CC(N=CS4)=C4C=C3)C2=C1)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.55 |
| Formel vikt | 458.55 |
| Visa mer |