Läs mer
GSK319347A, MedChemExpress
Produktkod. 16428737
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16428737 5 mg
1 options
Produktkod. 16428737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14682
MedChemExpress GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK319347A
CAS 862812-98-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19N3O5S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 45 mg/mL (95.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC2=C(C=C1OC)N(C3=CC(OCC4=CC=CC=C4S(=O)(C)=O)=C(C#N)S3)C=N2
Molekylvikt (g/mol) 469.53
Formel vikt 469.53
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation