Läs mer
GSK3326595, MedChemExpress
Beskrivning
GSK3326595 (EPZ015938) is a potent, selective, reversible inhibitor of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 6.2 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK3326595 |
| CAS | 1616392-22-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32N6O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | EPZ015938 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 66.67 mg/mL (147.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C)N1CCC(NC2=NC=NC(C(NC[C@H](O)CN3CCC(C=CC=C4)=C4C3)=O)=C2)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.55 |
| Visa mer |