Läs mer
GSK3368715 dihydrochloride, MedChemExpress
Description
GSK3368715 dihydrochloride (EPZ019997 dihydrochloride) produces a shift in arginine methylation states, alters exon usage, and has strong anti-cancer activity.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | GSK3368715 dihydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1628925-77-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H40Cl2N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | EPZ019997 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 230 mg/mL (523.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 140 mg/mL (318.57 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |