Läs mer
GSK343, MedChemExpress
Produktkod. 16448407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448407 5 mg 5mg
16431877 50 mg -
16426206 100 mg -
16423366 25 mg -
16415718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16448407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13500
MedChemExpress GSK343 is a highly potent and selective EZH2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
GSK343 is a highly potent and selective EZH2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK343
CAS 1346704-33-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H39N7O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 15.62 mg/mL (28.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C(C1=CC(C2=CC(N3CCN(C)CC3)=NC=C2)=CC4=C1C=NN4C(C)C)NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O
Molekylvikt (g/mol) 541.69
Formel vikt 541.69
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death