missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GSK360A, TRC

Produktkod. 30135005
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135005 10 mg
30133330 25 mg
30004445 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG79760010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 931399-19-8
Molekylformel C17H17FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 348.33
Synonym Glycine, N-[[1-(2-cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl]carbonyl]- (ACI), N-[[1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl]carbonyl]glycine (ACI), GSK 1120360A, N-[[1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinyl]carbonyl]glycine
IUPAC-namn 2-[[1-(2-cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxoquinoline-3-carbonyl]amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)C1=C(O)c2cc(F)ccc2N(CCC3CC3)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GSK360A
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17FN2O5/c18-10-3-4-12-11(7-10)15(23)14(16(24)19-8-13(21)22)17(25)20(12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9,23H,1-2,5-6,8H2,(H,19,24)(H,21,22)
Formel vikt 348.1121
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.