Läs mer
GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16490146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490146 2 mg -
16484978 10 mg -
16475746 100 mg -
16451227 50 mg -
16407717 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12082A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK369796 Dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1010411-21-8
Färg Yellow
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24Cl3N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 428.78
Formel vikt 428.78
Procent renhet 98.32%