Läs mer
GSK376501A, MedChemExpress
Produktkod. 16486267
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16486267 5 mg
1 options
Produktkod. 16486267 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101746
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK376501A
CAS 1010412-80-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H37NO6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (188.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N1CC2=CC(OCCOC)=CC(OCCOC)=C2)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C4=C1C=CC=C4)O
Molekylvikt (g/mol) 531.64
Formel vikt 531.64
Procent renhet 99.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism