Läs mer
GSK3787, MedChemExpress
Beskrivning
GSK3787 is a selective and irreversible peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist with pIC50 of 6.6.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK3787 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 188591-46-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12ClF3N2O3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.30 mM) |
| LEDER | O=C(NCCS(=O)(C1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O)C2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Visa mer |