Läs mer
GSK429286A, MedChemExpress
Produktkod. 16485256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485256 100 mg
16470667 50 mg
16457057 5 mg
16414348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK429286A
CAS 864082-47-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H16F4N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.95 mM)
LEDER O=C(C(C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2)=C(C)NC2=O)NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3F
Molekylvikt (g/mol) 432.37
Formel vikt 432.37
Procent renhet 98.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease