Läs mer
GSK461364, MedChemExpress
Beskrivning
GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK461364 |
| CAS | 929095-18-1 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H28F3N5O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GSK461364A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (91.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(SC(N1C=NC2=CC=C(C=C12)CN3CCN(CC3)C)=C4)=C4O[C@@H](C5=CC=CC=C5C(F)(F)F)C)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 543.6 |
| Visa mer |