Läs mer
Thermo Scientific™ GSK481, 95%
Produktkod. 17161136 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17161136 100 mg
1 options
Produktkod. 17161136 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468201000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK481
CAS 1622849-58-4
Synonym 5-(Fenylmetyl)-N-[(3S)-2,3,4,5-tetrahydro-5-metyl-4-oxo-1,5-bensoxazepin-3-yl]-3-isoxazolkarboxamid
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C21H19N3O4
Formel vikt 377.40
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%