Läs mer
GSK503, MedChemExpress
Produktkod. 16481587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481587 50 mg -
16478117 5 mg 5mg
16425408 10 mg -
16466006 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12856
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK503
CAS 1346572-63-1
Färg Light Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H38N6O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (83.54 mM)
LEDER O=C(C1=CC(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)N=C2)=CC4=C1C(C)=CN4C(C)C)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O
Molekylvikt (g/mol) 526.67
Formel vikt 526.67
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death