Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK583 |
| CAS | 1346547-00-9 |
| Synonym | 6-(tert-butylsulfonyl)-N-(5-fluoro-1 H-indazol-3-yl)kinolin-4-amin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C20 H19 F N4 O2 S |
| Formel vikt | 398.45 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |