Läs mer
GSK583, MedChemExpress
Beskrivning
GSK583 is a highly potent, orally active and selective inhibitor of RIP2 Kinase, with IC50 of 5 nM. GSK583 inhibits both TNF-α and IL-6 production with an IC50 value of 200 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK583 |
| CAS | 1346547-00-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19FN4O2S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.97 mM) |
| LEDER | FC1=CC2=C(NN=C2NC3=CC=NC4=CC=C(S(=O)(C(C)(C)C)=O)C=C34)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.45 |
| Formel vikt | 398.45 |
| Visa mer |