Läs mer
GSK591, MedChemExpress
Produktkod. 16494266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494266 100 mg
16472546 25 mg
16459516 50 mg
16445607 5 mg
16422868 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100235
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK591
CAS 1616391-87-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28N4O2
Kvantitet 100 mg
Synonym EPZ015866 GSK3203591
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 135 mg/mL (354.81 mM)
LEDER O=C(C1=CC(NC2CCC2)=NC=C1)NC[C@H](O)CN3CC4=C(C=CC=C4)CC3
Molekylvikt (g/mol) 380.48
Formel vikt 380.48
Procent renhet 98.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death