Läs mer
GSK598809, MedChemExpress
Produktkod. 16483787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483787 50 mg
16467838 10 mg
16427666 100 mg
16410308 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19654
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK598809
CAS 863680-45-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23F4N5OS
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (173.06 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 28.57 mg/mL (59.33 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
LEDER CC1=C(C2=NN=C(SCCCN3CC4(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5F)CC4C3)N2C)OC=N1
Molekylvikt (g/mol) 481.51
Formel vikt 481.51
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation