missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies GSK621
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Beskrivning
- GSK621 is a specific agonist of AMP-activated protein kinase (AMPK; Sujobert et al.)
- Increases AMPKα T172 phosphorylation, a marker of AMPK activation, in acute myeloid leukemia (AML) cells and primary AML samples (Sujobert et al.)
- Displays selective cytotoxicity (IC50 = 13 - 30 μM) by activating autophagy via the eIF2ɑ signaling pathway independent of mTORC1 activation in AML cell lines but not in normal hematopoietic progenitor cells (Sujobert et al.)
- Inhibits human melanoma cell survival and proliferation (Chen et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1346607-05-3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C26H20ClN3O5 |
| Renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering