missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GSK656, MedChemExpress

Produktkod. 16496857
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496857 5 mg
16432976 25 mg
16414158 10 mg
16410507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16496857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107775

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GSK656 is a potent antitubercular agent, acting as an inhibitor of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) leucyl-tRNA synthetase (LeuRS), with an IC50 of 0.2 μM.

GSK656 is a potent antitubercular agent, acting as an inhibitor of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) leucyl-tRNA synthetase (LeuRS), with an IC50 of 0.2 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GSK656
CAS 2131798-13-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14BCl2NO4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (229.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCCOC1=CC=C(Cl)C2=C1B(O)O[C@@H]2CN.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 293.94
Formel vikt 293.94
Procent renhet 96.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.