Läs mer
GSK682753A, MedChemExpress
Beskrivning
GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK682753A |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1334294-76-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H21Cl3N2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.43 mM) |
| LEDER | O=C1OC2(CCN(C(/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)CN1CC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4 |
| Visa mer |