Läs mer
GSK6853, MedChemExpress
Beskrivning
GSK6853 is a potent and selective inhibitor of the BRPF1 bromodomain.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK6853 |
| CAS | 1910124-24-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H27N5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@H]1CNCCN1C2=C(NC(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.48 |
| Formel vikt | 409.48 |
| Visa mer |