Läs mer
GSK805, MedChemExpress
Beskrivning
GSK805 is an orally active and CNS penetrant RORγt inhibitor. GSK805 inhibits RORγ and Th17 cells differentiation with pIC50 values of 8.4 and >8.2. GSK805 inhibits the function of Th17 cells. GSK805 can be used for the research of immunity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK805 |
| CAS | 1426802-50-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18Cl2F3NO4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.84 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C2=CC=CC=C2OC(F)(F)F)C(Cl)=C1)CC3=CC=C(S(=O)(CC)=O)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.36 |
| Formel vikt | 532.36 |
| Visa mer |