Läs mer
GSK840, MedChemExpress
Produktkod. 16463928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463928 10 mg -
16446647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16463928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GSK840 (GSK'840) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 0.9 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 0.3 nM.
GSK840 (GSK'840) is a receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3 or RIPK3) inhibitor, which binds RIP3 kinase domain with an IC50 of 0.9 nM, and inhibits kinase activity with an IC50 of 0.3 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK840
CAS 2361146-30-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23N3O3
Kvantitet 10 mg
Synonym GSK'840
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (301.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC(C)(C)C)CC1=CC=C(N2C3=CC=C(C(NC)=O)C=C3N=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 365.43
Formel vikt 365.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation