Läs mer
GSK8612, MedChemExpress
Produktkod. 16454548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16454548 10 mg 10mg
16480847 50 mg -
16493116 25 mg -
16417267 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16454548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111941
MedChemExpress GSK8612 is a highly selective and potent Tank-binding Kinase-1 (TBK1) inhibitor, with a pIC50 of 6.8 for recombinant TBK1.
GSK8612 is a highly selective and potent Tank-binding Kinase-1 (TBK1) inhibitor, with a pIC50 of 6.8 for recombinant TBK1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK8612
CAS 2361659-62-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17BrF3N7O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (240.23 mM)
LEDER NS(C1=CC=C(CNC2=C(Br)C=NC(NC3=CN(CC(F)(F)F)N=C3C)=N2)C=C1)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 520.33
Formel vikt 520.33
Procent renhet 98.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease