Läs mer
GSK9311, MedChemExpress
Produktkod. 16463138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16463138 10 mg -
16494426 100 mg -
16462636 25 mg 25mg
16409696 50 mg 50mg
16405877 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16463138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100729
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK9311
CAS 1923851-49-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H31N5O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (228.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]1CNCCN1C2=C(N(CC)C(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O
Molekylvikt (g/mol) 437.53
Formel vikt 437.53
Procent renhet 99.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death