Läs mer
GSK9311, MedChemExpress
Beskrivning
GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK9311 |
| CAS | 1923851-49-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H31N5O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (228.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@H]1CNCCN1C2=C(N(CC)C(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.53 |
| Formel vikt | 437.53 |
| Visa mer |