Läs mer
Carbolite™ GSM11/8/301 Ugn
Produktkod. 10130352
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
13,5 x 7 x 4,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning unitSize
10130352 13,5 x 7 x 4,75 tum. Varje
1 options
Produktkod. 10130352 Leverantör Carbolite™ Leverantörsnummer GSM1108230SN+&02301
Dessa modeller är speciellt utformade för askning
Dessa modeller är speciellt utformade för askning. De har en skyddad elementdesign och isoleringskammarfoder med hög densitet för att förhindra kolansamling och säkerställa lång ugnslivslängd, även när de används för att aska prover som innehåller kolväten, såsom plast, färg, olja, gummi och kol. Förvärmt och reglerat kontinuerligt luftflöde genom kammaren säkerställer optimal termisk enhetlighet för att undvika kylning av prover, samtidigt som optimala askningsförhållanden säkerställs.
  • Exakt, tryckknappstemperaturinställning, med enkel ramp och timer (301) eller alternativ för 8 (3216P1) eller 20 (3508P1) programmerare
  • Säkerhetsfunktioner inkluderar positiv brytare för öppning av dörren, dubbelskalskropp för säker yttemperatur och vertikal parallell hissdörrdesign som delvis skyddar användaren från värmestrålning vid lastning och lossning
  • Dessutom har 8L-modellen smält kvartskammare lämplig för askning av material som inte får vara förorenat med keramiskt damm, som finns i konventionella kammarfoder
  • Varje AAF-modell levereras med inconel laddningsbricka (AAF11/18 inkluderar två brickor), se AAF tillbehörsbild och löstagbart laddningsbricka handtag
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 L
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Ugn
För användning med (applikation) De har en skyddad elementdesign och isoleringskammarfoder med hög densitet för att förhindra kolansamling och säkerställa lång ugnslivslängd, även när de används för att aska prover som innehåller kolväten, såsom plast, färg, olja, gummi och kol
Inkluderar Temperaturregulator
Mått (D x B x H) Inredning 13,5 x 7 x 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 508 mm
Bredd (metrisk) Interiör 177.8 mm
Höjd (metrisk) 704.85 mm
Höjd (metrisk) interiör 120.65 mm
Djup (metriskt) 723.9 mm
Elektriska krav 208/240 V 50/60 Hz 3 kw
Spänning 208/240 V
Wattal 3 kw
Frekvens 50/60 Hz