Läs mer
Kgw Isotherm™ GSS Dewar-kolvar i rostfritt stål
Produktkod. 10259090
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
Höjd (metrisk):
156 mm
180 mm
206 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
10259090 1 l 206 mm
10672092 1 l 156 mm
10548041 500 ml 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259090 Leverantör Kgw Isotherm™ Leverantörsnummer 2300
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för att lagra och transportera flytande kväve (LN2), torris (CO2) och andra kylmedel
Höjd (metrisk) 206 mm
Inkluderar Lös lock isoleringsplugg
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) Inre 85 mm
Material GSS rostfritt stål