Läs mer
Kgw Isotherm™ GSS Dewar-kolvar i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1 L
Höjd (metrisk):
156 mm
180 mm
206 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används för att lagra och transportera flytande kväve (LN2), torris (CO2) och andra kylmedel |
| Höjd (metrisk) | 206 mm |
| Inkluderar | Lös lock isoleringsplugg |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Diameter (metrisk) Inre | 85 mm |
| Material | GSS rostfritt stål |