Läs mer
Cytiva GST Bulksats
Handla allt Cytiva Produkter
:
Inc. 10 ml glutation Sepharose 4B, 5 engångskolonner
Beskrivning
- Skonsamma elueringsförhållanden bevarar proteinantigenicitet och funktion
- Flexibelt GST-glutationaffinitetssystem för snabb kolonn- eller batchrening
- Hög specificitet (jämfört med histidinmärkt rening)
- Tillhandahålla reagenser för induktionsuttryck och eluering av fusionsproteiner
- Tillräckligt med reagens för att rena upp till 50 mg fusionsprotein
- Inkluderar 10 ml bulkförpackning av glutation Sepharose™ 4B, 5 engångskolonner, GST buffertsats och 500 mg isopropylΒ -D Tiogalaktosid
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | GST bulk kit är designat för småskalig manuell rening av GST-märkta proteiner med antingen kolonnkromatografi eller batch-metod. Underlättar optimeringsstudier av uttryck, löslighetsförhållanden och reningsparametrar för GST-märkt protein |
| Kit Innehåll | 10 ml bulkförpackning av glutation Sepharose 4B medium, 5 x gravitationsflödeskolonner, IPTG, GST Buffertsats |
| Innehåll och lagring | 20 °C till 25 °C |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Typ | Kromatografimedia |