Beskrivning
- Erbjuder en tac-promotor för kemiskt inducerbar, högnivåuttryck av GST-märkta rekombinanta proteiner
- Erbjuder en intern laq1 q -gen för användning i vilken E. coli -värd som helst
- Med PreScission™ Proteas-, trombin- eller faktor Xa-igenkänningsställen för att klyva målproteinet från fusionsprodukten
- Vektorerna tillhandahåller alla tre translationella läsramar som börjar med EcoRI-restriktionsstället
- Kan använda en mängd olika E. coli värdstammar kloning och uttryck
- pGEX-1lT EcoRI/BAP är en EcoR1 pre cut vektor, fosfatasbehandlad för att förhindra självligering, redo för geninsättning
- pGEX-2TK kommer att introducera ett specifikt kinasställe som gör att fusionsproteinet kan märkas med [γ -32P]ATP med användning av proteinkinas
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Innehåll | 4T-1 |
| Kvantitet | 25μ g |
| För användning med (applikation) | Designad för inducerbar, högnivå intracellulärt uttryck av gener eller genfragment som fusioner med Schisto soma japonicum GST |
| Typ | pGEX vektor |