Läs mer
Abnova™ GST Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAB37352 |
| För användning med (applikation) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulering | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer |
| Kvalitetskontrolltestning | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 10 μg |
| Källa | Wheat Germ (in vitro) |
| Förvaringskrav | Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing |
| Sekvens | MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV |
| Namngivna målarter | Human |