Beskrivning
- Bevarar proteinantigenicitet och funktion
- Ger upp till μ500 g protein per kolonn
- Sängvolym: 50 μL
- Bindningskapacitet/kolumn: upp till 500 μg rekombinant glutation S-transferas (rGST)
- Ligand: glutation
- Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Bindningskapacitet/ml kromatografimedium:> 25 mg hästlever GST/ml medium
- Matris: 4% agaros
- pH arbetsområde: 4 till 13
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 50 mL |
| Bindande kapacitet | Upp till 500μ g rekombinant glutation S-transferas (rGST) |
| Beskrivning | GST SpinTrap kolonner är designade för snabb småskalig rening av GST-märkta proteiner direkt från klarnade eller oklarade cellysat |
| pH-intervall | 4 till 13 |
| Typ av stöd | 4% agaros |
| Innehåll och lagring | 4 till 30 °C, PBS och 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| Kvantitet | 50 x 50μ L |
| För användning med (applikation) | För enkel, småskalig rening av GST-märkta proteiner och snabb expressionsscreening genom centrifugering |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Visa mer |