Läs mer
Cytiva GST Vector Primers for Sequencing
Handla allt Cytiva Produkter
Primer:
pGEX 3′ Sequencing
pGEX 5′ Sequencing
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Provided ready for immediate use
- pGEX 5’ Sequencing Primer: 5’-d[GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG]-3’
- pGEX 3' Sequencing Primer: 5’-d[CCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGG]-3’
Specifikationer
Specifikationer
För användning med (utrustning) | Glutathione S-transferase (GST) gene fusion system |
Innehåll och lagring | -20°C |
Primer | pGEX 3′ Sequencing |
Kvantitet | 260 U |
För användning med (applikation) | Ready-to-use in sequencing double-stranded DNA inserted into pGEX Vectors |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva GST Vector Primers for Sequencing >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering