Läs mer
GSTO1-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16465356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465356 100 mg
16460797 50 mg
16454488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16465356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111530
MedChemExpress GSTO1-IN-1 is a potent glutathione S-transferase omega 1 (GSTO1) inhibitor with an IC50 of 31 nM.
GSTO1-IN-1 is a potent glutathione S-transferase omega 1 (GSTO1) inhibitor with an IC50 of 31 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSTO1-IN-1
CAS 568544-03-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12Cl2N2O3S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (964.07 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S(=O)(N(C)C)=O)=C1)CCl
Molekylvikt (g/mol) 311.18
Formel vikt 311.18
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death