compliance-icons
Cytiva GSTrap™ 4B förpackade kolumner: 16 x 25 mm
Produktkod. p-4892062 Handla allt Cytiva Produkter
5 x 5 mL, Paket med 5
Kvantitet:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
För snabb och enkel rening av GST-märkta proteiner
  • Förpackad med glutation Sepharose™ 4B media, med en glutationligand kopplad till 4% agaros
  • Kan användas med spruta, peristaltisk pump eller¨ Ett ¨KTA design kromatografisystem
  • Renar GST-märkta proteiner från bakterielysat och andra glutation S-transferaser eller glutationberoende proteiner
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
Media
  • Matris: Mycket tvärbunden 4% agaros
  • Bindningskapacitet:> 25mg hästlever GST/ml
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 4 till 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Diameter (engelska) Inre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Beskrivning GSTrap 4B-kolonner är förpackade Glutation Sepharose 4B-kolonner för bekväm enstegsrening med hög kapacitet av glutation S-transferas (GST ) märkta proteiner.
Flödeshastighet <20 ml/min.
Material Polypropen
pH-intervall 4 till 13
Typ av stöd 4 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Kvantitet 5 x 5 mL
För användning med (applikation) GSTrap 4B-kolonner används för rening av GST-märkta proteiner från bakteriella lysat och andra glutation S-transferaser eller glutationberoende proteiner. Milda elueringsförhållanden bevarar proteinantigenicitet och funktion
Typ Färdigpackad kolonn
Ligandtyp Glutation
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GSTrap 4B 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva GSTrap™ 4B förpackade kolumner: 16 x 25 mm >