Läs mer
Cytiva GSTrap™ FF Kolumner: 16 x 25 mm
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Beskrivning
- Milda elueringsförhållanden bevarar antigenicitet och funktion hos extraherade proteiner
- Förpackad med glutation Sepharose™ media
- Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Sängmått: 16x 25 mm
- Flödeshastighet:< 20 ml/min.
- Matris: Mycket tvärbunden 4% agaros
- Ligand: glutation och länkarm med 10 kol
- Bindningskapacitet:> 10 mg/ml
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 5 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Beskrivning | GSTrap FF-kolonner är förpackade Glutation Sepharose Fast Flow-kolonner för snabb, bekväm enstegsrening av glutation S-transferas (GST ) märkta proteiner. |
| Flödeshastighet | <20 ml/min. |
| Material | Polypropen |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | 4 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C, 20 % etanol |
| Max. Driftstryck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- GSTrap 5 ml, 1 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol