Läs mer
Cytiva GSTrap™ FF Kolumner: 7 x 25 mm
Produktkod. 10248704 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Paket med 2
Produktkod. 10248704
Brand: Cytiva 17513002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Renar GST-märkta proteiner i ett steg
  • Milda elueringsförhållanden bevarar antigenicitet och funktion hos extraherade proteiner
  • Förpackad med glutation Sepharose™ media
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Sängmått: 7x 25 mm
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
Media
  • Matris: Mycket tvärbunden 4% agaros
  • Ligand: glutation och länkarm med 10 kol
  • Bindningskapacitet:> 10 mg/ml
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Beskrivning GSTrap FF-kolonner är förpackade Glutation Sepharose Fast Flow-kolonner för snabb, bekväm enstegsrening av glutation S-transferas (GST ) märkta proteiner.
Flödeshastighet <4 ml/min.
Material Polypropen
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 4 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstorlek 90μ m
Kvantitet 2 x 1 mL
För användning med (applikation) För rening av GST-märkta proteiner från bakteriella lysat och andra glutation S-transferaser eller glutationberoende proteiner och för beredning av cytoplasmatiskt extrakt
Typ Färdigpackad kolonn
Ligandtyp Glutation och 10 kol länkarm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GSTrap 1 ml, 2 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol