Läs mer
Cytiva GSTrap™ HP Kolumner
Produktkod. 10647455 Handla allt Cytiva Produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
10647455 5 x 1 mL Paket med 5
11565035 5 x 5 mL Paket med 5
11713219 1 x 5 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10647455 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17528101
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Används för att tillhandahålla högupplösta enstegsreningar av glutation S-Transferase (GST ) märkta proteiner. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ HP Kolumner är förpackade med Glutation Sepharose™ Högpresterande medium.
  • Enstegsrening av GST-märkta proteiner och andra glutation S-transferaser eller glutationberoende proteiner
  • Glutation kopplat till Sepharose™ Högpresterande media
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • Kan användas med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Reningsprocessen bevarar antigenicitet och funktion
  • Tillgänglig som 1mL och 5mL kolonner
Media
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Ligand: Glutation
  • Matris: Mycket tvärbunden 6% agaros
  • Bindningskapacitet:> 7 mg/ml
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
1 ml kolonner
  • Sängmått: 7 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Beskrivning GSTrap HP kolonner är förpackade med glutation Sepharose Högpresterande harts och ger högupplösta enstegsreningar av glutation S-Transferase (GST ) märkta proteiner.
Flödeshastighet <4 ml/min.
Material Polypropen
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 4 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Max. Driftstryck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstorlek 34 μm
Kvantitet 5 x 1 mL
För användning med (applikation) Glutation S-transferas (GST ) taggade proteiner producerade med användning av pGEX-serien av expressionsvektorer, andra glutation S-transferaser och glutationberoende proteiner
Typ Färdigpackad kolonn
Ligandtyp Glutation
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GSTrap HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.