Läs mer
Cytiva GSTrap™ HP Kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Enstegsrening av GST-märkta proteiner och andra glutation S-transferaser eller glutationberoende proteiner
- Glutation kopplat till Sepharose™ Högpresterande media
- Kolonnmaterial: polypropen
- Kan användas med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
- Reningsprocessen bevarar antigenicitet och funktion
- Tillgänglig som 1mL och 5mL kolonner
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- Ligand: Glutation
- Matris: Mycket tvärbunden 6% agaros
- Bindningskapacitet:> 7 mg/ml
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
1 ml kolonner
- Sängmått: 7 x 25mm
- Flödeshastighet:< 4 ml/min.
- Sängmått: 16 x 25mm
- Flödeshastighet:< 20 ml/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 5 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Beskrivning | GSTrap HP kolonner är förpackade med glutation Sepharose Högpresterande harts och ger högupplösta enstegsreningar av glutation S-Transferase (GST ) märkta proteiner. |
| Flödeshastighet | <20 ml/min. |
| Material | Polypropen |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | 4 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C, 20 % etanol |
| Max. Driftstryck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- GSTrap HP 5 ml, 1 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol